Merck
T8786
Sigma-Aldrich
Thr-Phe-Gln-Ala-Tyr-Pro-Leu-Arg-Glu-Ala
≥97% (HPLC)
別名:
H-Thr-Phe-Gln-Ala-Tyr-Pro-Leu-Arg-Glu-Ala-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H82N14O16
CAS番号:
分子量:
1195.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
アッセイ
≥97% (HPLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)C(N)C(C)O)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(O)=O
InChI
1S/C55H82N14O16/c1-28(2)25-38(49(79)63-35(13-9-23-60-55(58)59)48(78)64-37(20-22-43(73)74)47(77)62-30(4)54(84)85)66-51(81)41-14-10-24-69(41)53(83)40(27-33-15-17-34(71)18-16-33)68-45(75)29(3)61-46(76)36(19-21-42(56)72)65-50(80)39(26-32-11-7-6-8-12-32)67-52(82)44(57)31(5)70/h6-8,11-12,15-18,28-31,35-41,44,70-71H,9-10,13-14,19-27,57H2,1-5H3,(H2,56,72)(H,61,76)(H,62,77)(H,63,79)(H,64,78)(H,65,80)(H,66,81)(H,67,82)(H,68,75)(H,73,74)(H,84,85)(H4,58,59,60)
InChI Key
GNKMMPBLQYIPCI-UHFFFAOYSA-N
基質
Retroviral protease substrate
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T8786-BULK:
T8786-1MG:
T8786-VAR:
T8786-.5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Kotler et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 85(12), 4185-4189 (1988-06-01)
Processing of the gag and pol gene precursor proteins of retroviruses is essential for infectivity and is directed by a viral protease that is itself included in one of these precursors. We demonstrate here that small synthetic peptides can be