Merck
L0376
Sigma-Aldrich
L-ロイシン β-ナフチルアミド 塩酸塩
leucine aminopeptidase substrate
別名:
L-ロイシン-2-ナフチルアミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥55,600
5 G
¥182,000
¥55,600
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥55,600
5 G
¥182,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
292.80
Beilstein:
3918167
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥55,600
出荷予定日2025年6月01日
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14;/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t15-;/m0./s1
InChI Key
HTHKKWZMEVJWQF-RSAXXLAASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
比色法や組織化学法におけるロイシンアミノペプチダ-ゼ測定のための基質。
品質
超低遊離β-ナフチルアミン。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L0376-1G:
L0376-250MG:
L0376-BULK:
L0376-5G:
L0376-100MG:
L0376-500MG:
L0376-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Niinobe et al.
Journal of biochemistry, 87(1), 195-203 (1980-01-01)
Aminopeptidase and arylamidase from human liver were purified 1,580- and 1,130-fold, respectively, by ammonium sulfate fractionation, TEAE-cellulose and hydroxylapatite column chromatographies, and Sephadex G-200 gel filtration. The purified preparations appeared to be homogeneous on polyacrylamide gel electrophoresis. The molecular weights