安全性情報
T7818
Sigma-Aldrich
トリズマ®プリセット結晶
BioPerformance Certified, pH 7.5, average Mw 150.6
別名:
トリス結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥31,300
250 G
¥67,700
¥31,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥31,300
250 G
¥67,700
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.25
¥31,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
BioPerformance Certified
フォーム
crystalline powder
分子量
average Mw 150.6
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.50 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
7.5
有効pH範囲
7.0-9.0
溶解性
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
本製品は細胞培養試験済みです。また、エンドトキシン低値であることが試験により確認され、ヌクレアーゼおよびプロテアーゼ不検出についても分析により確認されました。
水に溶かして0.1 M溶液を作ります。pH調整は必要ありません。精度保証:±0.1 pH単位。
トリスは温度係数が大きいため、希望の温度で希望の最終pHとなるよう混合物を選択してください。
5~25℃では、pHは1℃あたり平均0.03低下します。
25~37℃では、pHは1℃あたり平均0.025低下します。
異なる濃度が必要な場合は、溶液のpHに濃度の影響があることに注意してください。
その他情報
この製品は、Trizma塩基とTrizma HClをあらかじめ混合したもので、一般的なpH値のトリスバッファーの調製に使用できます。
一部のpH電極では、Trisバッファーで正確な結果が得られません。
調製ノート
Trizma溶液はオートクレーブできます。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T7818-BULK:
T7818-EW:
T7818-VAR:
T7818-100G:
T7818-250G:
T7818-BULK-PC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)