Merck
T6269
Sigma-Aldrich
o-トリジン 二塩酸塩
≥97%
別名:
3,3′-ジメチルベンジジン 二塩酸塩, 4,4′-ジアミノ-3,3′-ジメチルビフェニル 二塩酸塩, 4,4′-ビアニシジン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-C6H3(CH3)-4-NH2]2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
285.21
Beilstein:
3713238
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
white to light yellow
SMILES記法
Cl.Cl.Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2.2ClH/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12;;/h3-8H,15-16H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
LUKPNZHXJRJBAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
金および水中の遊離塩素に対する高感度な呈色試薬です。
警告
発がん性を有すると考えられます。
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)