Merck
T6125
Sigma-Aldrich
2,2′-チオジエタノール
≥98%
別名:
2,2′-チオビス(エタノール), チオジエチレングリコール, チオジグリコール, ビス(2-ヒドロキシエチル)スルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
S(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
122.19
Beilstein:
1236325
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.5215 (lit.)
bp
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
密度
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI Key
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T6125-100G:
T6125-VAR:
T6125-500G:
T6125-BULK:
T6125-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)