グレード
BioPerformance Certified
アッセイ
≥99.5% (titration)
形状
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
有効pH範囲
7.7-9.1
pKa
8.4
mp
230-235 °C (dec.)
溶解性
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
その他の活性
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChI Key
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T5316-25KG:
T5316-BULK:
T5316-VAR:
T5316-BULK-PC:
T5316-500G:
T5316-25G:
T5316-100G:
T5316-1KG:
試験成績書(COA)