製品名
フェノールフタレインビスリン酸 四ナトリウム塩, ~95%
アッセイ
~95%
品質水準
フォーム
powder
不純物
Phenolphthalein, none detected
5-10% solvent (actual content on label)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(OP([O-])([O-])=O)cc4
InChI
1S/C20H16O10P2.4Na/c21-19-17-3-1-2-4-18(17)20(28-19,13-5-9-15(10-6-13)29-31(22,23)24)14-7-11-16(12-8-14)30-32(25,26)27;;;;/h1-12H,(H2,22,23,24)(H2,25,26,27);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
HTMKLCRJVFFVDW-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P9875-1G:
P9875-BULK:
P9875-5G:
P9875-25G:
P9875-VAR:
P9875-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)