Merck
SRP5192
Sigma-Aldrich
IRS1 (600-1245)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
HIRS-1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥56,200
¥56,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥56,200
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥56,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~118 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... IRS1(3667)
詳細
IRS1は、インスリンチロシンキナーゼ受容体の基質であり、インスリン応答性の様々な細胞や組織に存在します。IRS1タンパク質に固有の酵素活性はありませんが、SH2ドメインを通じたドッキングタンパク質として機能することにより、インスリン下流のシグナル伝達事象を仲介します。IRS1は、14-3-3ファミリータンパク質と結合することが知られており、この結合は、インスリン受容体とIRS1の結合を遮断してインスリン感受性を制御する役割があると考えられています。また、IRS1と結腸直腸癌の関係が報告されており、食餌やそれに関連する因子が血漿のインスリンレベルを変化させることにより、リスクに影響を及ぼすとみられています。このことから、IRS1が仲介するインスリンシグナリングの個体間の差異は、結腸直腸癌の発生に関与する可能性があると説明されています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5192-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Ogihara et al.
The Journal of biological chemistry, 272(40), 25267-25274 (1997-10-06)
Insulin binding to its receptor induces the phosphorylation of cytosolic substrates, insulin receptor substrate (IRS)-1 and IRS-2, which associate with several Src homology-2 domain-containing proteins. To identify unique IRS-1-binding proteins, we screened a human heart cDNA library with 32P-labeled recombinant
M L Slattery et al.
Breast cancer research and treatment, 104(2), 197-209 (2006-10-20)
An insulin-related pathway to breast cancer has been hypothesized. We examine the 19 CA repeat of the IGF1 gene, the -202 C > A IGFBP3, the G972R IRS, and the G1057D IRS2 polymorphisms among 1,175 non-Hispanic white (NHW) and 576