Merck
T4168
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Round Style 3117
nominal capacity 16 mL
別名:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes, Nalgene tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥8,856
¥8,856
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥8,856
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
¥8,856
Check Cart for Availability
物質
polycarbonate
unlipped
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 50,000 × g
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Nalgene® 3117-0160
公称容量
16 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These high-speed polycarbonate tubes withstand temperatures from -135° to +135°C (-211° to +275°F)
  • Designed with round bottoms to fit high-speed rotors
  • Molding technique produces uniform wall thickness for increased strength
  • Uniform diameter (no taper) for better rotor fit and force tolerance
  • Lip allows easier retrieval from rotor cavities
  • Economical choice - may also be used as test tubes
  • Longer-lasting than polycarbonate tubes under conditions of repeated autoclaving
  • Autoclavable/Transparent
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)