スキップする
F-040
マレイン酸フルボキサミン
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
別名:
マレイン酸 (E)-5-メトキシ-1-[4-(トリフルオロメチル)フェニル]-1-ペンタノン-O-(2-アミノエチル)オキシム
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mL
カートの在庫状況を確認する
¥15,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H21F3N2O2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
434.41
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
¥15,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
InChI key
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Gene Information
human ... SLC6A4(6532)
General description
A Certified Spiking Solution® of fluvoxamine maleate suitable for use in HPLC/UV or mass spectrometry-based antidepressant testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, prescription monitoring or pharmaceutical research applications. Fluvoxamine is a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI) used primarily for the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD) and major depressive disorder. Fluvoxamine is marketed under brand names such as
Faverin, Fevarin, Floxyfral, and Luvox.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類
3 - Flammable liquids
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
target_organs
Eyes,Central nervous system
適用法令
第4類:引火性液体 + アルコール類 + 危険等級II
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
F-040-1ML:4548173367316
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)