詳細
mixture of isomers
アッセイ
~95%
組成
α-terpineol, ~65%
β-terpineol, ~10%
γ-terpineol, ~20%
bp
213-218 °C (lit.)
密度
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI Key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T3407-250G:
T3407-50G:
T3407-VAR:
T3407-BULK:
T3407-500G:
試験成績書(COA)