Merck
8.14759
Sigma-Aldrich
テルピネオール
(mixture of isomers) for synthesis
別名:
Terpineol isomer mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
232-268-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥80% (GC)
形状
solid or liquid
有効性
4300 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
213-218 °C (lit.)
mp
15-35 °C
転移温度
flash point 88 °C
密度
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI Key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Encapsulation and release of 4-terpineol: A study described the encapsulation of 4-terpineol with β-cyclodextrin, detailing the inclusion mechanism and characterization, along with a humidity-triggered release system. This highlights its potential in controlled delivery applications (Cheng et al., 2024).
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.932 - 0.936
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
消防法
第4類:引火性液体