Merck
T0893
Sigma-Aldrich
cis-9,trans-12-Tetradecadienyl acetate
≥85% (GC)
別名:
(Z,E)-9,12-TDDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H28O2
CAS番号:
分子量:
252.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥85% (GC)
フォーム
liquid
官能基
ester
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C=C\C\C=C/CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-4,6-7H,5,8-15H2,1-2H3/b4-3+,7-6-
InChI Key
ZZGJZGSVLNSDPG-FDTUMDBZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Pheromone for Anagasta kuhniella, Cadra elutella, Cadra figulilella, Cadra cautella, Plodia interpunctella, Spodoptera exigua, Spodoptera exempta and Spodoptera litura.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T0893-BULK:
T0893-VAR:
T0893-100MG:
T0893-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)