アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
under inert gas
色
white
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CC(N)C(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H16N2O.ClH/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)13-11(14)9(3)12;/h4-6,9H,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
InChI Key
AMZACPWEJDQXGW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T0202-10MG:
T0202-50MG:
T0202-VAR:
T0202-BULK:
資料
Voltage-gated sodium channels are present in most excitable cell membranes and play an important role in generating action potentials.