安全性情報
SRP8021
Sigma-Aldrich
NMNAT1 human
recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >95% (SDS-PAGE)
別名:
EC 2.7.7.1, IL-1F9, NMN adenylyltransferase 1, Nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥46,300
¥46,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥46,300
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥46,300
Check Cart for Availability
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
タグ
His tagged
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
liquid
分子量
monomer ~33.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
≥0.2 mg/mL
clear
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NMNAT1(64802)
詳細
Nuclear NMNAT isoform. Catalyzes the formation of NAD+ from nicotinamide mononucleotide (NMN) and ATP. It can also use the deamidated form of nicotinic acid mononucleotide (NAMN) as substrate with the same efficiency. Interacts with PARP-1/ARTD1. Protects against axonal degeneration following mechanical or toxic insults. Widely expressed.
物理的形状
Solution in 50 mM sodium phosphate, pH 8.0, containing 300 mM sodium chloride, 2 mM DTT and 10% glycerol.
その他情報
Human full-length NMNAT1 (aa 1-279) is fused at the N-terminus to a His-tag.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP8021-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)