安全性情報
SRP6519
Sigma-Aldrich
ラクトフェリン from human milk
≥95% (SDS-PAGE)
別名:
タララクトフェリン, ラクトトランスフェリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
由来生物
human milk
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
82.4 kDa
包装
pkg of 10 mg
テクニック
ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... LTF(4057)
詳細
ラクトフェリンは外分泌液や、多形核好中球の二次顆粒内に存在する糖蛋白です。この蛋白はミルク中の鉄と結合します。ヒトラクトフェリンはトランスフェリンファミリーに属し、幾つかの腺上皮細胞と皮膚表皮角化細胞で発現することが知られています。
ラクトフェリン遺伝子はヒト染色体3p21.31にマッピングされます。
アプリケーション
ヒト母乳から得られたラクトフェリンは、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)で組み換えラクトフェリンを定量するための検量線生成の標準物質として使用されています。また、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(PAGE)でのポジティブコントロールとしても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ラクトフェリンは腸の鉄吸収調節機能を持ち、対バクテリア防御に関与することが知られています。 自然免疫系内において、ラクトフェリンは核因子-κB (NF-κB)の活性化を介して機能します。Toll様受容体 4 経路を介してこの活性化が起こります(ラクトフェリンがリポ多糖類により励起されるTLR4信号伝達に干渉します)。 ラクトフェリンは、ヒト皮膚表皮角化細胞および線維芽細胞内の低密度リポ蛋白質受容体関連蛋白1(LRP1)へのリガンドとして機能します。ラクトフェリンは各種細胞株の成長促進因子として機能するほか、傷の治癒過程にも関与することが分かっています。
物理的形状
50 mM Tris HCl、0.2 M NaCl(pH 8.0)に溶解して凍結
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6519-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Protective factors in milk and the development of the immune system.
Hanson LA
Pediatrics, 75, 172-176 (1985)
Susmita Ghosh et al.
International journal of cancer, 123(11), 2594-2604 (2008-09-17)
The aim of our study was to analyze the alterations of some candidate tumor suppressor genes (TSGs) viz. LIMD1, LTF, CDC25A, SCOTIN, RASSF1A and CACNA2D2 located in the chromosomal region 3p21.31 associated with the development of early dysplastic lesions of
L Tang et al.
The British journal of dermatology, 163(1), 38-47 (2010-03-13)
Human lactoferrin (hLF), a member of the transferrin family, is known for its antimicrobial and anti-inflammatory effects. Recent studies on various nonskin cell lines indicate that hLF may have a stimulatory effect on cell proliferation. To study the potential role
Effect of chloroquine on cultured fibroblasts: release of lysosomal hydrolases and inhibition of their uptake.
U N Wiesmann et al.
Biochemical and biophysical research communications, 66(4), 1338-1343 (1975-10-27)
Dzhangar Dzhumashev et al.
Cancers, 14(20) (2022-10-28)
Active drug delivery by tumor-targeting peptides is a promising approach to improve existing therapies for rhabdomyosarcoma (RMS), by increasing the therapeutic effect and decreasing the systemic toxicity, e.g., by drug-loaded peptide-targeted nanoparticles. Here, we tested 20 different tumor-targeting peptides for