由来生物
human milk
品質水準
アッセイ
≥85% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
分子量
82.4 kDa
組成
Protein, ≥90% biuret
テクニック
microbiological culture: suitable
溶解性
phosphate buffer: 1 mg/mL, clear to slightly hazy (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4, at 25 °C)
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
InChI Key
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
遺伝子情報
human ... LTF(4057)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
品質
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L0520-5MG:
L0520-100MG:
L0520-25MG:
L0520-VAR:
L0520-BULK:
試験成績書(COA)