リコンビナント
expressed in human cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
(17 and 30 kDa, monomer, glycosylated)
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FGF7(2252)
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
調製ノート
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6161-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com