Merck
SRP5360
Sigma-Aldrich
ALK7, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
ACVR1C, ACVRLK7
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥49,050
¥49,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥49,050
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥49,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~68 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ACVR1C(130399)
詳細
ALK7 is a type I receptor for the TGFB family of signaling molecules in which type I receptors phosphorylate cytoplasmic SMAD transcription factors, which then translocate to the nucleus and interact directly with DNA or in complex with other transcription factors. Alk7 was expressed in all insulin, glucagon, and somatostatin -positive cells of the pancreas. GDF3 regulates adipose tissue homeostasis and energy balance under nutrient overload, in part, by signaling through ALK7 and Alk7 showed reduced fat accumulation and partial resistance to diet-induced obesity, similar to Gdf3.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5360-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)