SRP5002
ALK3(187-末端)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
10q23del, ACVRLK3, CD292, SKR5
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥62,100
¥62,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥62,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥62,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
1.0-1.4 nmol/min·mg
分子量
~66 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... BMPR1A(657)
詳細
BMPR1A(骨形成タンパク質受容体1Aとしても知られています)は膜貫通型セリン/スレオニンキナーゼファミリーのメンバーで、これには1型受容体であるBMPR1AとBMPR1B、および2型受容体であるBMPR2が含まれます。BMPR1AはPTEN-変異陰性カウデン症候群のマイナーな感受性遺伝子として働きます。BMPR1Aは、PTENの分解経路への関わりを弱めることで、PTENタンパク質レベルを調節しています。BMPR1Aの輸送はFOPの発症に重要な役割を果たし、ヒトT細胞の分化にも関係しています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mMグルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25%グリセロール)の溶液として調製されています。
調製ノート
開封後は少量に分注して-70°Cで保存してください。繰り返して使用したり、何回も凍結融解をしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5002-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Kristin A Waite et al.
Human molecular genetics, 12(6), 679-684 (2003-03-07)
The tumour suppressor gene PTEN encodes a dual-specificity phosphatase that recognizes protein and phosphatidylinositiol substrates and modulates cellular functions such as migration and proliferation. Germline mutations of PTEN have been shown to cause Cowden syndrome, Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome and Proteus syndrome.
Teresa Cejalvo et al.
Immunology, 121(1), 94-104 (2007-04-12)
T-cell differentiation is driven by a complex network of signals mainly derived from the thymic epithelium. In this study we demonstrate in the human thymus that cortical epithelial cells produce bone morphogenetic protein 2 (BMP2) and BMP4 and that both