Merck
SRP5341
Sigma-Aldrich
ATG13, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
KIAA0652
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥57,700
¥57,700
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥57,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥57,700
在庫数0
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~96 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ATG13(9776)
詳細
ATG13 is a protein that is part of the autophagy complex which is the major route by which cytoplasmic contents are delivered to the lysosome for degradation. ATG13 localizes on the autophagic isolation membrane and is essential for autophagosome formation. In mammals, ATG13 interacts with ATG1 (ULK1/2) and FIP200 to form the autophagy. ATG101 can also bind to ATG13 protein and is important for the stability and basal phosphorylation of ATG13 and ULK1. mTOR can suppress the autophagy process through direct regulation of the ULK1-Atg13-FIP200 complex where mTOR has been shown to phosphorylate ATG13.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP5341-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)