安全性情報
SRP5159
Sigma-Aldrich
14-3-3 σ 、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
SFN, YWHAS, stratifin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥41,900
¥41,900
出荷予定日2025年4月17日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥41,900
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥41,900
出荷予定日2025年4月17日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~51 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SFN(2810)
詳細
14-3-3σ(ストラチフィン)は、γ線照射をはじめ、その他DNA損傷物質によって強力に誘導されるタンパク質です。14-3-3σの誘導は、p53応答配列を介しています。細胞周期進行中の細胞へ外的に14-3-3σを導入すると、細胞周期がG2期で停止します。14-3-3σをノックアウトした細胞では、DNA損傷後の細胞周期停止を維持できないことが明らかにされており、分裂期への移行とともに、14-3-3σ -/-細胞は死滅します。このプロセスは、14-3-3σを欠損した細胞の場合、分裂を開始させるタンパク質を捕捉することができず、それらの核移行を阻止できないことに起因しています。このようなことから、14-3-3σは、細胞のG2チェックポイントの維持と分裂死の阻止において、重要な役割を果たすと考えられています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SRP5159-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T A Chan et al.
Nature, 401(6753), 616-620 (1999-10-19)
14-3-3Sigma is a member of a family of proteins that regulate cellular activity by binding and sequestering phosphorylated proteins. It has been suggested that 14-3-3sigma promotes pre-mitotic cell-cycle arrest following DNA damage, and that its expression can be controlled by
H Hermeking et al.
Molecular cell, 1(1), 3-11 (1998-07-11)
Exposure of colorectal cancer (CRC) cells to ionizing radiation results in a cell-cycle arrest in G1 and G2. The G1 arrest is due to p53-mediated induction of the cyclin-dependent kinase inhibitor p21WAF1/CIP1/SDI1, but the basis for the G2 arrest is