Merck
SRP5149
Sigma-Aldrich
UCHL1、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
PARK5, PGP 9.5, PGP9.5, PGP95, Uch-L1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥38,990
¥38,990
単価¥55,700割引30%
出荷予定日2025年3月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥38,990
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥38,990
単価¥55,700割引30%
出荷予定日2025年3月31日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~25 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... UCHL1(7345)
生物化学的/生理学的作用
UCHL1は、ペプチダーゼC12ファミリーに属するチオールプロテアーゼの一種であり、ユビキチンのC末端グリシンのペプチド結合を加水分解し、ユビキチン単量体を生成させます。UCHL1は、ニューロンや散在神経内分泌系の細胞に発現しています。UCHL1の変異は、パーキンソン病に関係するとみられています。UCHL1のリガーゼ活性とヒドロラーゼ活性は、神経細胞の正常化に極めて重要なプロセスであるタンパク質のプロテアソーム分解において役割を果たしています。マウス海馬スライスのUCHL1を阻害すると、正常なシナプス機能や長期増強(LTP)が低下します。PKA-CREBパスウェイは、アミロイド-βが誘導するシナプスの機能不全において、UCHL1の作用を仲介しており、アミロイド-βにより誘導されるCREBリン酸化の阻害は、UCHL1によって回復します。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP5149-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yichin Liu et al.
Cell, 111(2), 209-218 (2002-11-01)
The assumption that each enzyme expresses a single enzymatic activity in vivo is challenged by the linkage of the neuronal enzyme ubiquitin C-terminal hydrolase-L1 (UCH-L1) to Parkinson's disease (PD). UCH-L1, especially those variants linked to higher susceptibility to PD, causes
Bing Gong et al.
Cell, 126(4), 775-788 (2006-08-23)
The neuronal ubiquitin/proteasomal pathway has been implicated in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). We now show that a component of the pathway, ubiquitin C-terminal hydrolase L1 (Uch-L1), is required for normal synaptic and cognitive function. Transduction of Uch-L1 protein
Marta Brzozowska et al.
International journal of molecular sciences, 24(12) (2023-06-28)
Aspirin (ASA) is a popular nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID), which exerts its therapeutic properties through the inhibition of cyclooxygenase (COX) isoform 2 (COX-2), while the inhibition of COX-1 by ASA results in the formation of gastrointestinal side effects. Due to