Merck
SRP5136
Sigma-Aldrich
SOD2、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
IPO-B, MNSOD, Mn-SOD
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥55,320
¥55,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥55,320
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥55,320
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~51 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SOD2(6648)
詳細
SOD2(スーパーオキシドジスムターゼ2)は、鉄/マンガンスーパーオキシドジスムターゼファミリーのメンバーです。SOD2は、ミトコンドリア電子伝達鎖の副生成物であるスーパーオキシドと結合し、過酸化水素と二原子酸素に変換します。Sod2変異マウスによる研究では、SOD2によるスーパーオキシド副生成物の除去が不能になると、ミトコンドリアの活性酸素種が増加し、ミトコンドリアミオパチー、フリードライヒ失調症やHMGCL欠損症とよく似た特徴の生物化学的異常を呈することが報告されています。SOD2の変異は、特発性心筋症(IDC)をはじめ、早期老化、孤発性運動ニューロン疾患やがんと関係しています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP5136-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Melov et al.
Nature genetics, 18(2), 159-163 (1998-02-14)
Reactive oxygen species (ROS) have been implicated in a wide range of degenerative processes including amyotrophic lateral sclerosis, ischemic heart disease, Alzheimer disease, Parkinson disease and aging. ROS are generated by mitochondria as the toxic by-products of oxidative phosphorylation, their
S Hiroi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 261(2), 332-339 (1999-07-30)
To reveal genetic risk factors of nonfamilial idiopathic cardiomyopathy (IDC) in Japanese, polymorphisms in the SOD2 and HLA-DRB1 genes were investigated in 86 patients and 380 healthy controls. There was a significant excess of homozygotes for the V allele [Val