安全性情報
SRP4928
Sigma-Aldrich
リポカリン-2 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
別名:
MMP-9α-2-ミクログロブリン関連サブユニット25 kDa, NGAL, p25, オンコジーン24p3, リポカリン-2, 好中球ゼラチナーゼ関連リポカリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
~20 kDa
包装
pkg of 50 μg
テクニック
activity assay: suitable
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LCN2(3934)
詳細
研究領域: 細胞シグナリング。遺伝子 LCN2(リポカリン 2)はヒト染色体 9q34 にマッピングされています。[1]分泌糖タンパク質である LCN2 はアディポカインです。[2][3]これは、呼吸器および腸管上皮細胞、内皮細胞、腎尿細管細胞、心筋細胞など、多くの細胞で発現しています。LCN2 はリポカリンファミリーに属します。[4]LCN2 は、小さな疎水性分子に結合する脂質結合ドメインと、シデロフォアと呼ばれる細菌および哺乳類のタンパク質に結合するリガンド結合キャビティで構成されています。[5]
アプリケーション
LCN2(リポカリン 2)-ヒトは、細胞増殖アッセイに使用されています。[6]また、腎癌細胞の伝導度免疫測定法にも使用されています。[7]
生物化学的/生理学的作用
LCN2(リポカリン 2)は、肥満とそれに関連する脂肪炎症を結び付ける可能性があります。[2][3]リポカリン-2(LCN2)は、細胞分化、腫瘍形成、およびアポトーシスなどさまざまなプロセスに関与しています。[4]これは急性腎障害、心血管疾患、ループス腎炎、腸炎の早期マーカーです。[5]LCN2 は心不全のヒトでアップレギュレーションされます。[4]MMP9(マトリックスメタロプロテアーゼ-9)と関連し、その安定性を制御します。[8][2]LCN2 の発現の変化は、乳がん、大腸がん、膵臓がん、卵巣がん、胃がん、甲状腺がん、卵巣がん、膀胱がん、腎臓がんなど、多くのがんと関連しています。[2]LCN2 は多面発現分子として機能し、免疫応答、炎症、代謝恒常性、感染など、複数の病態生理学的および生理学的活動に作用します。[5]
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
水中で0.1~1.0 mg/mLの濃度となるように再構成します。その後、この溶液をさらに希釈して他の水溶液を調製します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRP4928-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Network based analyses of gene expression profile of LCN2 overexpression in esophageal squamous cell carcinoma.
Wu B
Scientific Reports, 4, doi: 10-doi: 10 (2014)
Increased adipose tissue expression of lipocalin-2 in obesity is related to inflammation and matrix metalloproteinase-2 and metalloproteinase-9 activities in humans.
Catalan V
Journal of Molecular Medicine, 87, 803-813 (2009)
Guoliang Wang et al.
International journal of biological sciences, 10(7), 798-806 (2014-08-01)
A key feature of pulmonary hypertension (PH) is the remodeling of small pulmonary arteries due to abnormal pulmonary artery smooth muscle cell (PASMC) proliferation and resistance to apoptosis. However, the cellular mechanisms underlying how PASMCs in the pathological condition of
Plasma levels of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in children with heart failure.
Tawfeek MS
Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease, 10, 30-36 (2016)
Vanessa Abella et al.
Biomarkers : biochemical indicators of exposure, response, and susceptibility to chemicals, 20(8), 565-571 (2015-12-17)
Lipocalin-2 (LCN2), also known as neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), is a secreted glycoprotein that belongs to a group of transporters of small lipophilic molecules in circulation. LCN2 has been recently characterized as an adipose-derived cytokine. This adipokine is believed to