安全性情報
RAB1563
Sigma-Aldrich
Human Lipocalin-1 ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 WELLS
¥138,000
¥138,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
96 WELLS
¥138,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥138,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
交差性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.13 ng/mL
standard curve range: 0.123-30 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LCN1(3933)
詳細
This ELISA antibody pair detects human Lipocalin-1. Other species not yet determined.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)