安全性情報
SRP4304
Sigma-Aldrich
NGF-β マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
別名:
Ngf, Ngfb, 神経成長因子β
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
0.2 ng/mL ED50
分子量
~13.4 kDa
包装
pkg of 20 μg
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Ngf(18049)
詳細
神経成長因子-β(NGF-β)はニューロトロフィンファミリーに属します。[1]活性型ヒトNGF-βはホモダイマー、非グリコシル化鎖です。[2]
生物化学的/生理学的作用
神経成長因子-β(NGF-β)は神経および/またはグリア細胞の成長および生存性を支援する強力な神経栄養因子です。[1]NGF-βは、レセプタチロシンキナーゼTrkAの助成を受けて生存促進性をもたらします。[3]NGF-βは糖尿病神経障害および虚血性心疾患と関連しています。[1]NGF-βは気道神経システムにも関与します。[4]NGF-βは骨関節炎(OA)に関連する疼痛の原因でもあります。[5]NGF-βは肝線維症、発癌、血管新生および胆管細胞増殖に関与します。[6]
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
水(1% HSAまたはBSA含有)で濃度0.1~1.0 mg/mLに再構成してください。この溶液は他の水性バッファーで希釈することができ、4°Cで2~7日間、-20°Cではさらに長期間保存することができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRP4304-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Up-regulation of nerve growth factor in cholestatic livers and its hepatoprotective role against oxidative stress.
Tsai MS
PLoS ONE, 9, e112113-e112113 (2014)
Nerve growth factor rescues diabetic mice heart after ischemia/reperfusion injury via up-regulation of the TRPV1 receptor.
Zheng LR
The Journal of Diabetic Complications, 29, 323-328 (2015)
Nerve growth factor-mediated inhibition of apoptosis post-caspase activation is due to removal of active caspase-3 in a lysosome-dependent manner.
Mnich K
Cell Death & Disease, 5, e1202-e1202 (2014)
Induction of nerve growth factor expression and release by mechanical and inflammatory stimuli in chondrocytes: possible involvement in osteoarthritis pain.
Arthritis Research & Therapy, 16, R16-R16 (2014)
The Effects of Nerve Growth Factor on Nicotinic Synaptic Transmission in Mouse Airway Parasympathetic Neurons.
Weigand LA
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, 53, 443-449 (2015)
質問
  1. Does Product No. SRP4304 contain any tags?
    1 回答
    1. The mouse NGF-beta product with Product No. SRP4304 does not contain any tags.