安全性情報
SRP4207
Sigma-Aldrich
JE(MCP-1) マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
別名:
CCL2, MCP-1, 低分子量誘導性サイトカインA2, 単球化学誘引タンパク質1, 単球走化性/活性化因子, 単球走化性タンパク質1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
1-20 ng/mL ED50
分子量
~13.8 kDa
包装
pkg of 10 μg
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Ccl2(20296)
詳細
マウスJE(別名マクロファージ/単球走化性タンパク質)は、125アミノ酸残基を含む13.8 kDaのタンパク質です。血液単球や組織マクロファージの炎症反応において、重要な役割を果たしています。
物理的形状
凍結乾燥品(ろ過滅菌済み、添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1 mg/mL. This solution can then be diluted into other aqueous buffers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SRP4207-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Juan Sierra-Marquez et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 16, 920075-920075 (2023-05-01)
ClC-3 Cl-/H+ exchangers are expressed in multiple endosomal compartments and likely modify intra-endosomal pH and [Cl-] via the stoichiometrically coupled exchange of two Cl- ions and one H+. We studied pain perception in Clcn3-/- mice and found that ClC-3 not
資料
Lipid Induced Insulin Resistance