SRP3234
SCF マウス由来
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
C-Kitリガンド, マスト細胞増殖因子 (MGF), 幹細胞因子, 造血幹細胞因子
サイズを選択してください
¥61,000
サイズを選択してください
About This Item
¥61,000
おすすめの製品
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤10.0 ng/mL ED50
分子量
18.3 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... KITL(17311)
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3234-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ