安全性情報
SRP3168
Sigma-Aldrich
TECK (CCL25) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
CCL25, 胸腺発現ケモカイン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥57,000
¥57,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥57,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥57,000
Check Cart for Availability
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
1.0-10.0 ng/mL
分子量
14.2 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CCL25(6370)
詳細
TECKは胸腺間質細胞で特異的に発現するCCケモカインで、CCR9受容体を介してシグナルを伝達します。TECKは活性化マクロファージ、胸腺細胞、樹状細胞に走化性を与えます。組み換えヒトTECKは、CCケモカインに保存された4つのシステイン残基が含まれた127個のアミノ酸残基からなる14.2 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
TECKは胸腺間質細胞で特異的に発現するCCケモカインで、CCR9受容体を介してシグナルを伝達します。組み換えヒトTECKは、CCケモカインに保存された4つのシステイン残基が含まれた127個のアミノ酸残基からなる14.2 kDaのタンパク質です。
シーケンス
QGVFEDCCLA YHYPIGWAVL RRAWTYRIQE VSGSCNLPAA IFYLPKRHRK VCGNPKSREV QRAMKLLDAR NKVFAKLHHN MQTFQAGPHA VKKLSSGNSK LSSSKFSNPI SSSRKNVSLL ISANSGL
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3168-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Zaballos et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 162(10), 5671-5675 (1999-05-07)
Thymus-expressed chemokine (TECK) has been reported to chemoattract dendritic cells, thymocytes, and activated macrophages. Here, we show that TECK is a specific agonist for a human orphan receptor called GPR-9-6. We have determined the cDNA sequence of human GPR-9-6 and
A P Vicari et al.
Immunity, 7(2), 291-301 (1997-08-01)
A novel CC chemokine was identified in the thymus of mouse and human and was designated TECK (thymus-expressed chemokine). TECK has weak homology to other CC chemokines and maps to mouse chromosome 8. Besides the thymus, mRNA encoding TECK was