Merck
SRP3019
Sigma-Aldrich
BRAK (CXCL14) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
CXCL14, NJAC, bolekine, 胸および腎臓発現ケモカイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
1.0-10.0 ng/mL
分子量
9.4 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... CXCL14(9547)
詳細
乳房および腎臓で発現されるケモカイン(BRAK)は、炎症刺激の存在しない正常組織で発現されるCXCケモカインであり、癌細胞株ではまれに発現されます。BRAKは、高度に選択的な単球走化性因子であることが知られています。しかし、主な機能と受容体選択性については、現時点では不明です。BRAKには、CXCケモカインに存在する高度に保存された4つのシステイン残基が含まれます。成熟タンパク質は、87個のアミノ酸残基で構成され、MIP-2αおよびβの配列に対して約30%の相同性を有します。組み換えヒトBRAKは、77個のアミノ酸残基からなる9.4 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
乳房および腎臓で発現されるケモカイン(BRAK)は、炎症刺激の存在しない正常組織で発現されるCXCケモカインであり、癌細胞株ではまれに発現されます。組み換えヒトBRAKは、77個のアミノ酸残基からなる9.4 kDaのタンパク質です。
シーケンス
SKCKCSRKGP KIRYSDVKKL EMKPKYPHCE EKMVIITTKS VSRYRGQEHC LHPKLQSTKR FIKWYNAWNE KRRVYEE
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは使用しないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3019-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R Hromas et al.
Biochemical and biophysical research communications, 255(3), 703-706 (1999-03-02)
Chemokines are a family of related proteins that regulate leukocyte infiltration into inflamed tissue and play important roles in many disease processes. Chemokines are divided into two major groups, CC or CXC, based on their sequence around the amino terminal