安全性情報
SRP2077
Sigma-Aldrich
p53 (1-363) C-末端欠失 ヒト
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
FLJ92943, LFS1, P53, TRP53
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥85,100
¥85,100
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥85,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
¥85,100
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~41.8 kDa
包装
pkg of 5 μg
濃度
850 μg/mL
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
生物化学的/生理学的作用
ヒトp53タンパク質は、393個のアミノ酸残基で構成されており、いくつかの明確な領域があります。p53タンパク質は、N末端活性化ドメインにより基礎転写装置を動員し標的遺伝子の発現を活性化する一方、コアドメインは、配列特異的に標的DNAに結合します。ヒト腫瘍にみられる突然変異の大部分は、このドメインをコードする遺伝子の領域に発生しています。C末端ドメインは、主に塩基性残基で構成され、アセチル化、糖化、リン酸化などC末端の塩基性ドメインの変化はp53機能の調節に欠かせない機序です。
物理的形状
無色透明の凍結した溶液
調製ノート
手動で霜取りを行う冷凍庫を用いて、凍結-融解サイクルが繰り返されるのを防止してください。作業中は、サンプルを氷中に維持してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP2077-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
X Chen et al.
Genes & development, 10(19), 2438-2451 (1996-10-01)
It is well established that induction of the p53 tumor suppressor protein in cells can lead to either cell cycle arrest or apoptosis. To further understand features of p53 that contribute to these cell responses several p53-null Saos2 and H1299
M Hollstein et al.
Science (New York, N.Y.), 253(5015), 49-53 (1991-07-05)
Mutations in the evolutionarily conserved codons of the p53 tumor suppressor gene are common in diverse types of human cancer. The p53 mutational spectrum differs among cancers of the colon, lung, esophagus, breast, liver, brain, reticuloendothelial tissues, and hemopoietic tissues.
W S el-Deiry et al.
Nature genetics, 1(1), 45-49 (1992-04-01)
Recent experiments have suggested that p53 action may be mediated through its interaction with DNA. We have now identified 18 human genomic clones that bind to p53 in vitro. Precise mapping of the binding sequences within these clones revealed a