スキップする
CASP3F
カスパーゼ3 蛍光アッセイキット
別名:
Caspase-3 Activity Fluorometric Kit
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
カートの在庫状況を確認する
¥152,000
この商品について
UNSPSC Code:
12161503
EC Number:
247-454-8
NACRES:
NA.84
¥152,000
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
sufficient for 1,000 multiwell tests, sufficient for 100 standard tests (2 ml)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
Caspase 3 Fluorometric Assay Kitでは、カスパ-ゼ3によるアセチル-Asp-Glu-Val-Asp 7-アミド-4-メチルクマリン(Ac-DEVD-AMC)の加水分解で遊離する蛍光物質7-アミノ-4-メチルクマリン(AMC)の量を測定します。AMCの励起波長は360 nm、蛍光波長は460 nmです。基質から遊離したAMCの濃度は、AMCスタンダ-ドで作成した検量線から算出します (AMCスタンダ-ドはキットに含まれます)。
Application
The Caspase 3 Fluorimetric Assay Kit is designed for the detection and measurement of caspase 3 activity in cell extracts or purified preparations of caspase 3.
Other Notes
カスパーゼ3の1 unitは、pH 7.4、25°Cで1分あたり 1.0 μmolのAc-DEVDを切断する量です。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CASP3CAPT165APT131
description
-
description
-
description
Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD.
description
Caspase-3 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the sequence DEVD.
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
usage
sufficient for 100 standard tests (2 ml), sufficient for 1,000 multiwell tests
usage
sufficient for 100 standard tests (1 ml), sufficient for 1,000 multiwell tests (in 96-well multiwell plates)
usage
-
usage
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Water (17-18 megaOhm) 125 mL
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS & 価格
  • Ac-DEVD-AMC substrate 2.5 mg
    SDS
  • Ac-DEVD-CHO inhibitor .5 mg
    SDS
  • 7-Amino-4-methylcoumarin standard 1 mg
    SDS
ピクトグラム
Exclamation mark
注意喚起語
Warning
ハザードコード
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 3
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)