安全性情報
SRP0674
Sigma-Aldrich
IL-17RA, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD217, interleukin-17 receptor a
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 μG
¥28,500
25 μG
¥71,400
¥28,500
出荷予定日2025年5月22日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 μG
¥28,500
25 μG
¥71,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥28,500
出荷予定日2025年5月22日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
62 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... IL17RA(23765)
詳細
Human secreted interleukin 17 receptor A (IL-17RA) Fc fusion protein, also known as, IL-17 receptor A and CD217, GenBank Accession No. NM_014339, a.a 33-320, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 with a Cterminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system. The protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SRP0674-25UG:
SRP0674-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)