安全性情報
SRP0592
Sigma-Aldrich
CD28H, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD28 homolog, IGPR-1, Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2 TMIGD2, immunoglobulin and proline-rich receptor 1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥97,700
¥97,700
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥97,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥97,700
出荷予定日2025年5月25日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
40 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TMIGD2(126259)
詳細
Human CD28 homolog (CD28H), also known as Transmembrane and immunoglobulin domain-containing protein 2 (TMIGD2) and immunoglobulin and prolinerich receptor 1 (IGPR-1). GenBank Accession No. NM_144615, a.a. 23-128 fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1 followed by a C-terminal Avitag expressed in a HEK293 expression system. MW = 40 kDa. This protein is enzymatically biotinylated using Avitag technology. Biotinylation is confirmed to be greater than 90%. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0592-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)