安全性情報
SRP0447
Sigma-Aldrich
OTUD6B active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
CGI-77, DUBA5, OTU domain containing 6B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥106,000
¥106,000
出荷予定日2025年5月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥106,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥106,000
出荷予定日2025年5月17日
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
39 kDa
包装
pkg of 50 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... OTUD6B(51633)
詳細
Human deubiquitinating enzyme ovarian tumor domain- containing 6B, or OTUD6B (GenBank Accession No. NM_016023) amino acids 2-323 (end) with N-terminal His-Flag-tag, MW=39 kDa, expressed in E. coli cells.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0447-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xu, Z. et al.
PLoS ONE, e14514-e14514 (2011)
Mathew E Sowa et al.
Cell, 138(2), 389-403 (2009-07-21)
Deubiquitinating enzymes (Dubs) function to remove covalently attached ubiquitin from proteins, thereby controlling substrate activity and/or abundance. For most Dubs, their functions, targets, and regulation are poorly understood. To systematically investigate Dub function, we initiated a global proteomic analysis of