安全性情報
SRP0402
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (1-21), biotin
≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
80 NMOL
¥49,300
¥49,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
80 NMOL
¥49,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥49,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
aqueous solution
包装
pkg of 80 nmol
濃度
400 μM
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 1-21 of histone H3.
アプリケーション
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K4,K9) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
物理的形状
Supplied in a TRIS-buffered solution.
その他情報
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0402-500NMOL:
SRP0402-80NMOL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)