Merck
SRP0243
Sigma-Aldrich
aRAF Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
A-Raf proto-oncogene, PKS2, v-Raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥77,200
¥77,200
出荷予定日2025年5月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥77,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥77,200
出荷予定日2025年5月18日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
63.6 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ARAF(369)
詳細
Human A-RAF (GenBank Accession No. NM_001654), amino acids 282-end, containing the mutations YY301-302DD, MW = 63.6 kDa, with N-terminal GST tag, expressed in an Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol, and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)