Merck
SRP0153
Sigma-Aldrich
SMYD3 (full length) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥50% (SDS-PAGE)
別名:
ZMYND1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥124,000
¥124,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥124,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥124,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
アッセイ
≥50% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
50 kDa
包装
pkg of 20 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SMYD3(64754)
詳細
Human SMYD3 (GenBank Accession No. BC031010), full length, with N-terminal DDDDK tag (FLAG), MW = 50 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 100 μg/ml flag peptide, 20% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注した酵素液は希釈せずそのまま-70°Cで保存してください。注:酵素は凍結融解の繰り返しに対して非常に不安定です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ilham M Alshiraihi et al.
International journal of molecular sciences, 21(24) (2020-12-19)
SMYD3 is a lysine methyltransferase that regulates the expression of over 80 genes and is required for the uncontrolled proliferation of most breast, colorectal, and hepatocellular carcinomas. The elimination of SMYD3 restores normal expression patterns of these genes and halts