Merck
SRP0148
Sigma-Aldrich
Set2 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE)
別名:
HIF-1, HYPB, KMT3A, SET domain containing 2, SETD2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥75% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
59.7 kDa
包装
pkg of 100 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... SETD2(29072)
詳細
Human Set2, HYPB, GenBank Accession No. NM_014159, amino acids 915-1211, with N-terminal GST tag, MW= 59.7 kDa, expressed in E. coli expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
単位の定義
1ユニットは、37°Cで1分あたり基質1 pmolのメチル化に必要な酵素量と定義されています。
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。