Merck
SML3468
Sigma-Aldrich
Pimpinellin
≥98% (HPLC)
別名:
5,6-Dimethoxy-2H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, 6,7-Dimethoxyangelicin, Pimpinecilin, Pimpinelin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10O5
CAS番号:
分子量:
246.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(C=CC1=C2OC)OC1=C3C(OC=C3)=C2OC
InChI
1S/C13H10O5/c1-15-11-7-3-4-9(14)18-10(7)8-5-6-17-12(8)13(11)16-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
BQPRWZCEKZLBHL-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase
Pimpinellin is a coumarin isolated from roots of Angelica dahurica and Zosima absinthifolia that exhibits anti-tumor, anti-allergic, antioxidant and anticholinesterase activities. It appears to reduce the release of histamine, secretion of TBF‑α, interleukin (IL)‑1β and IL‑4. Pimpinellin exhibits potent cytotoxic activities against MGC-803, PC3, and A375 cancer cell lines.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3468-5MG:
SML3468-BULK:
SML3468-VAR:
SML3468-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)