Merck
SML3397
Sigma-Aldrich
SRT3025 hydrochloride
≥98% (HPLC)
別名:
3025 HCl; 5-(3-Methoxypropyl)-2-phenyl-N-(2-(6-(pyrrolidin-1-ylmethyl)thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)phenyl)thiazole-4-carboxamide, hydrochloride salt, 5-(3-Methoxypropyl)-2-phenyl-N-[2-[6-(1-pyrrolidinylmethyl)thiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl]phenyl]-4-thiazolecarboxamide, hydrochloride salt, SRT 3025 HCl, SRT-3025 HCl, Sirtuin modulator 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H31N5O2S2 · xHCl
分子量:
569.74 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(C1=C(CCCOC)SC(C2=CC=CC=C2)=N1)NC3=C(C4=NC5=CC(CN6CCCC6)=CN=C5S4)C=CC=C3.[xHCl]
生物化学的/生理学的作用
Orally active sirtuin 1 (Sirt1) activator in cultures and in vivo.
SRT3025 is an orally active sirtuin 1 activator (Sirt1 EC1.5 ≤1 μM, Emax ≥150% and <300%) that reduces cellular acetylation of Sirt1 substrates FoxO1 (induced by RANKL ) and histone 3 (1-10 μM; murine bone marrow macrophages) and exhibits in vivo efficacy in a murine atherosclerosis model (3.18 g/kg high-cholesterol diet; mice) and ovariectomy-induced bone loss in female mice (50 & 100 mg/kg via daily p.o.).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3397-10MG:
SML3397-BULK:
SML3397-VAR:
SML3397-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)