安全性情報
SML3345
Sigma-Aldrich
LSL 60101
≥98% (HPLC)
別名:
2-(1-Benzofuran-2-yl)-1H -imidazole, 2-(2-Benzofuranyl)-1H -imidazole (ACI), Garsevil, LSL60101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8N2O
CAS番号:
分子量:
184.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[nH]1c(ncc1)c2[o]c3c(c2)cccc3
InChI
1S/C11H8N2O/c1-2-4-9-8(3-1)7-10(14-9)11-12-5-6-13-11/h1-7H,(H,12,13)
InChI Key
VBFQIUOSXHUWCT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
LSL 60101 is an orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that induces morphological/biochemical changes in astroglia and exhibits neuroprotective activity. LSL 60101 decreases neuroinflammation and reverses cognitive deficits and impaired social behavior in 5XFAD mice Alzheimer’s model.
Orally available, potent and selective I2 imidazoline receptor ligand that exhibits neuroprotective activity
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3345-25MG:
SML3345-BULK:
SML3345-VAR:
SML3345-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)