Merck
SML3323
Sigma-Aldrich
MS9715
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,4R)-1-((S)-2-(9-(4-((4-(5-(7-fluoroquinolin-4-yl)-1-methyl-1H-imidazol-4-yl)-3,5-dimethylbenzyl)amino)butanamido)nonanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C58H74FN9O5S
分子量:
1028.33
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C(C)=CC(CNCCCC(NCCCCCCCCC(N[C@H](C(N2[C@@H](C[C@H](C2)O)C(N[C@H](C3=CC=C(C=C3)C4=C(N=CS4)C)C)=O)=O)C(C)(C)C)=O)=O)=C1)C5=C(N(C=N5)C)C6=CC=NC7=C6C=CC(F)=C7
InChI
1S/C58H74FN9O5S/c1-36-28-40(29-37(2)51(36)52-53(67(8)34-63-52)46-24-27-61-47-30-43(59)22-23-45(46)47)32-60-25-15-17-49(70)62-26-14-12-10-9-11-13-16-50(71)66-55(58(5,6)7)57(73)68-33-44(69)31-48(68)56(72)65-38(3)41-18-20-42(21-19-41)54-39(4)64-35-74-54/h18-
InChI Key
RWXCSOWWDBANDF-LPFSXYLXSA-N
生物化学的/生理学的作用
MS9715 is a potent and highly selective degrader (PROTAC) of NSD3 (Nuclear receptor binding SET domain protein 3) that effectively depletes NSD3 and the associated cMyc oncogenic node. MS9715 comprised of NSD3 antagonist BI-9321 linked to an E3 ligase VHL ligand. It potently inhibits growth of NSD3-dependent hematological cancer cells.
Potent and highly selective degrader (PROTAC) of NSD3 that effectively depletes NSD3 and the associated cMyc oncogenic node
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SML3323-VAR:
SML3323-5MG:
SML3323-BULK:
SML3323-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)