SML3156
ALW-II-41-27
≥98% (HPLC)
別名:
ALW-II-247, N-(5-(4-((4-Ethylpiperazin-1-yl)methyl)-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamoyl)-2-methylphenyl)-5-(thiophen-2-yl)nicotinamide, N-[4-[(4-Ethyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-3-[[[5-(2-thienyl)-3-pyridinyl]carbonyl]amino]benzamide
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NC1=CC=C(CN2CCN(CC)CC2)C(C(F)(F)F)=C1)C3=CC=C(C)C(NC(C4=CC(C5=CC=CS5)=CN=C4)=O)=C3
InChI
1S/C32H32F3N5O2S/c1-3-39-10-12-40(13-11-39)20-23-8-9-26(17-27(23)32(33,34)35)37-30(41)22-7-6-21(2)28(16-22)38-31(42)25-15-24(18-36-19-25)29-5-4-14-43-29/h4-9,14-19H,3,10-13,20H2,1-2H3,(H,37,41)(H,38,42)
InChI Key
HYWXBDQAYLPMIX-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3156-BULK:
SML3156-VAR:
SML3156-5MG:
SML3156-25MG:
試験成績書(COA)