安全性情報
SML3143
Sigma-Aldrich
CIGB-300 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
別名:
CIGB-325 trifluoroacetate, H-GRKKRRQRRRPPQ-βA-CWMSPRHLGTC-NH2 trifluoroacetate (βA = β-alanine; C15-C25 disulfide), H-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg-Pro-Pro-Gln-βAla-Cys-Trp-Met-Ser-Pro-Arg-His-Leu-Gly-Thr-Cys-NH2 trifluoroacetate (Cys15-Cys25 disulfide), P15-Tat trifluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥35,200
¥35,200
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥35,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C127H216N54O29S3
CAS番号:
分子量:
3059.61
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥35,200
出荷予定日2025年4月14日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
film
white to off-white
保管温度
−20°C
生物化学的/生理学的作用
CIGB-300 (P15-Tat) is a substrate-competitive casein kinase 2 inhibitor (CK2, CKII) composed of a membrane-permeant HIV-1 Tat protein transduction domain sequence (a.a. 48-60) N-terminal to a disulfide-bridged cyclic substrate peptide that inhibits against CK2-mediated substrate HPV-16 E7 phosphorylation in vitro. CIGB-300 exhibits cytotoxic effect in various cancer cultures (IC50 from 20 to 182 μM) via apoptosis induction and effectively inhibits TC-1 tumor growth in mice in vivo (48 μmol/200 μL/mouse via daily intratumoral injection).
Substrate-competitive casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor with anti-cancer efficacy in cultures and in vivo.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3143-1MG:
SML3143-VAR:
SML3143-1MG-PW:
SML3143-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)