Merck
SML3131
Sigma-Aldrich
GSK620
≥98% (HPLC)
別名:
1-Benzyl-N5-cyclopropyl-N3-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3,5-dicarboxamide, GSK 620, GSK-620, N5-Cyclopropyl-1,2-dihydro-N3-methyl-2-oxo-1-(phenylmethyl)-3,5-pyridinedicarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥24,900
25 MG
¥99,900
¥24,900
出荷予定日2025年5月06日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥24,900
25 MG
¥99,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19N3O3
CAS番号:
分子量:
325.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥24,900
出荷予定日2025年5月06日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(C=C(C=C1C(NC)=O)C(NC2CC2)=O)CC3=CC=CC=C3
InChI Key
QZZCUOVXHPAQRQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
GSK620 Is an orally active, potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor (BD2/BD1 pIC50 = 6.5/4.6/BRD2, 7.1/4.6/BRD3, 7.1/4.8/BRD4, 6.7/4.6/BRDT) with improved oral availability than GSK046 (iBET-BD2) and in vivo efficacy in inflammatory disease models, including collagen-induced arthritis (3-10 mg/kg/d p.o. in rats), imiquimod (IMQ)-induced psoriasis (20 mg/kg/d p.o. in mice), and a nonalcoholic steatohepatitis (NAFLD) model (20 mg/kg/d p.o. in STAM mice).
Potent and selective pan-second bromodomain (BD2) inhibitor with in vivo efficacy in inflammatory disease models and improved oral availability than GSK046.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3131-5MG:
SML3131-BULK:
SML3131-25MG:
SML3131-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)