Merck
SML3127
Sigma-Aldrich
Barbadin
≥98% (HPLC)
別名:
3-Amino-5-(4-benzylphenyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 3-Amino-5-[4-(phenylmethyl)phenyl]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,400
25 MG
¥52,800
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,400
25 MG
¥52,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H15N3OS
CAS番号:
分子量:
333.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N(C=NC2=C1C(C3=CC=C(C=C3)CC4=CC=CC=C4)=CS2)N
InChI
1S/C19H15N3OS/c20-22-12-21-18-17(19(22)23)16(11-24-18)15-8-6-14(7-9-15)10-13-4-2-1-3-5-13/h1-9,11-12H,10,20H2
InChI Key
OCBXPCSXEQQADU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
selective b-arrestin/b2-adaptin inhibitor
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3127-25MG:
SML3127-5MG:
SML3127-VAR:
SML3127-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)