安全性情報
SML3103
Sigma-Aldrich
Fluticasone furoate
≥98% (HPLC), powder, glucocorticoid receptor agonist
別名:
6a,9a-Difluoro-17a-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-16a-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester, GSK 685 698, GSK 685698, GSK685698, GW 685698X, GW685698X, Veramyst, 6α,9α-Difluoro-17α-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-11β-hydroxy-6α-methyl-3-oxoandrosta-1,4-diene-17β-carbothioic acid S-fluoromethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29F3O6S
CAS番号:
分子量:
538.58
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
製品名
Fluticasone furoate, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)C)(OC(=O)c5[o]ccc5)C(=O)SCF)(C[C@@H]2O)C)C[C@@H](C3=CC(=O)C=C[C@@]31C)F
InChI
1S/C27H29F3O6S/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(31)6-7-24(18,2)26(17,30)21(32)12-25(16,3)27(14,23(34)37-13-28)36-22(33)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19+,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
InChI Key
XTULMSXFIHGYFS-VLSRWLAYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Fluticasone furoate is a highly potent and selective glucocorticoid receptor (GR) agonist (EC50 = 57 pM by A549-based GRE reporter assay; IC50 = 29 nM against 3.2 ng/mL TNF-α-induced NF-κB activation by A549 reporter line; 117 pM against 1 ng/mL LPS-induced TNF-α release from human PBMCs). Fluticasone furoate prevents ovalbumin-induced lung eosinophilia in an allergic lung inflammation model in vivo (30 μg/brown Norway rat intratracheally) with much reduced or no potency toward mineralocorticoid, progesterone, androgen or estrogen receptors.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3103-BULK:
SML3103-50MG:
SML3103-10MG:
SML3103-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)