Merck
SML2981
Sigma-Aldrich
EN219
≥98% (HPLC)
別名:
1-(3,5-bis(4-Bromophenyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-2-chloroethanone, 3,5-bis(4-Bromophenyl)-1-(chloroacetyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,830
25 MG
¥67,490
¥16,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,830
25 MG
¥67,490
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13Br2ClN2O
CAS番号:
分子量:
456.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥16,830
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)C2N(NC(=C2)c3ccc(cc3)Br)C(=O)CCl
InChI Key
PREWPJFURADJST-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
EN219 is a cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination. EN219 is shown to covalently interact with RNF114-C8 (IC50 = 470 nM), TUBB1-C201, HSPD1-C442, and HIST1H3A-C97. EN219 is a recruiter of the E3 ubiquitin ligase RNF114 that can be utilized for PROTAC applications.
cell-permeable chloroacetamide compound that selectively inhibits E3 ligase RNF114-mediated autoubiquitination and p21 ubiquitination
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2981-VAR:
SML2981-5MG:
SML2981-BULK:
SML2981-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)